Merck
ENA024294133
Enamine
2-[(3,4,5-triethoxyphenyl)formamido]acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
Lieferanten-SKU: EN300-08093-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-08093-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3,4,5-triethoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H21NO6/c1-4-20-11-7-10(15(19)16-9-13(17)18)8-12(21-5-2)14(11)22-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChIKey
SISIZEYKBBNLND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)