Wichtige Dokumente
ENA024293918
Enamine
3-{[(pyridin-3-yl)methyl]sulfamoyl}benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-07878-100MG
CHF 112.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-07878-100MG
CHF 112.60
Iupac Name
3-{[(3-pyridinylmethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O4S/c16-13(17)11-4-1-5-12(7-11)20(18,19)15-9-10-3-2-6-14-8-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
NWCVQSMJDGOZBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)