Wichtige Dokumente
ENA018109209
Enamine
N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-06008-100MG
CHF 126.90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-06008-100MG
CHF 126.90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChIKey
CIPIFLDLSCTFIC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)