Merck
ENA018109190
Enamine
methyl 4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
211-214
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-6-4-2-3-5-7(6)9(13)12-11-8/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
MKUYKCWVZJBMOA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05980
Melting Point
211-214
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05980
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)