Merck
ENA018108641
Enamine
3-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
41-42
Iupac Name
3-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-7-15-11-6-5-10(9-13)8-12(11)14-4-2/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3
InChIKey
ZOHLMEIZTKTCMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05349
Melting Point
41-42
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05349
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)