Merck
ENA018107657
Enamine
3-(4-aminophenyl)-3-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-04219-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-04219-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
287-288
Iupac Name
2-(4-aminophenyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C18H12N2O2/c19-12-7-9-13(10-8-12)20-17(21)14-5-1-3-11-4-2-6-15(16(11)14)18(20)22/h1-10H,19H2
InChIKey
ZMJZCOQYUBLDCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
Melting Point
287-288
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)