Merck
ENA018107560
Enamine
5-methyl-5-(pyridin-4-yl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
232-234
Iupac Name
5-methyl-5-(4-pyridinyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-9(6-2-4-10-5-3-6)7(13)11-8(14)12-9/h2-5H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
OWAMLUWBGKKQEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04115
Melting Point
232-234
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04115
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)