Merck
ENA018106987
Enamine
2-[(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)amino]ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 133.40
250 MG
CHF 171.10
500 MG
CHF 242.60
1 G
CHF 298.50
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 658.60
10 G
CHF 995.30
Lieferanten-SKU: EN300-03466-100MG
CHF 133.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 133.40
250 MG
CHF 171.10
500 MG
CHF 242.60
1 G
CHF 298.50
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 658.60
10 G
CHF 995.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-03466-100MG
CHF 133.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
184-188
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
InChIKey
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03466
Melting Point
184-188
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03466
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)