Merck
ENA018106545
Enamine
N-benzyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
Lieferanten-SKU: EN300-02973-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-02973-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
78-79
Iupac Name
N-benzyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-11-6-7-13-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
InChIKey
GANOLKRMSPPWQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02973
Melting Point
78-79
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02973
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)