Merck
ENA018105551
Enamine
2-chloro-N-[3-(diethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
Lieferanten-SKU: EN300-01647-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-01647-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-{3-[(diethylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O3S/c1-4-16(5-2)20(18,19)12-8-11(7-6-10(12)3)15-13(17)9-14/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChIKey
WKGXLOYZXZMPED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)