Merck
ENA018105446
Enamine
N,N'-bis(3,4-dimethylphenyl)propanediamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.4
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
166-167
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(3,4-dimethylphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C19H22N2O2/c1-12-5-7-16(9-14(12)3)20-18(22)11-19(23)21-17-8-6-13(2)15(4)10-17/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChIKey
FPKMDVFAXRQSIY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01443
Melting Point
166-167
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01443
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)