Wichtige Dokumente
ENA018104791
Enamine
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-00707-100MG
CHF 147.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-00707-100MG
CHF 147.70
mp (Schmelzpunkt)
243-244
Iupac Name
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7NO2S2/c14-12(15)10-6-5-9(16-10)11-13-7-3-1-2-4-8(7)17-11/h1-6H,(H,14,15)
InChIKey
GKBJZPGWTJQYCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)