Merck
ENA018104578
Enamine
3-[ethyl(phenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
Lieferanten-SKU: EN300-00483-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-00483-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(ethylanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO4S/c1-2-16(13-8-4-3-5-9-13)21(19,20)14-10-6-7-12(11-14)15(17)18/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
NZRQFMPFEUTMTQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00483
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)