Merck
ENA018104440
Enamine
4-chloro-3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-00345-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-00345-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-[(2,5-dichloroanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl3NO4S/c14-8-2-4-9(15)11(6-8)17-22(20,21)12-5-7(13(18)19)1-3-10(12)16/h1-6,17H,(H,18,19)
InChIKey
UUYRUEZVHAGNDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00345
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00345
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)