Wichtige Dokumente
ENA018104277
Enamine
3-[4-(acetyloxy)phenyl]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-00181-100MG
CHF 73.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-00181-100MG
CHF 73.60
Iupac Name
4'-(acetyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c1-10(16)19-14-7-5-11(6-8-14)12-3-2-4-13(9-12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
ZUGFBMFSKBFSOA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00181
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)