CO1H324AB51F
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-5-bromo-2-phenylpyrimidine
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.53
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-13-10(14-9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
AFUIIMJXYMULOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)