Merck
COMH93D621D0
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethoxy-n-(4-iodophenyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-ethoxy-N-(4-iodophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H14INO2/c1-2-19-14-6-4-3-5-13(14)15(18)17-12-9-7-11(16)8-10-12/h3-10H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
GLYSFJGWZNPKSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-5464
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-5464
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)