Merck
COMH11E51D17
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluorobenzene-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-fluorobenzene-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7FN2.2ClH/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;;/h1-3H,8-9H2;2*1H
InChIKey
GYIQWCZWUNLUJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6329
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6329
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)