Merck
COMH04238DDF
Combi-Blocks, Inc.
N-[2-(2-Propylphenoxy)ethyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[2-(2-propylphenoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-3-6-12-7-4-5-8-13(12)16-10-9-14-11(2)15/h4-5,7-8H,3,6,9-10H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
XUNHNEZVPXNXLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7558
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7558
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)