Merck
COM964466635
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-cyclohexyl-2-phenylacetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-cyclohexyl-2-phenylacetate
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13-14H,3,6-7,10-11H2,1H3
InChIKey
CHGRSXGBVBMMAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6495
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6495
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)