Merck
COM497513683
Combi-Blocks, Inc.
Propargyl-PEG3-1-O-(b-cyanoethyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.39
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-cyanoethyl (2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethyl) diisopropylphosphoramidite
Inchi Code
1S/C16H29N2O4P/c1-6-9-19-11-12-20-13-14-22-23(21-10-7-8-17)18(15(2)3)16(4)5/h1,15-16H,7,9-14H2,2-5H3
InChIKey
WEJZAWTVOQPXEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)