Merck
COM448633948
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyano-2-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H17BFNO3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-7-12(18-5)9(8-17)6-11(10)16/h6-7H,1-5H3
InChIKey
GOOJGYAAFNGPJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4659
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4659
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)