Merck
COM448618295
Combi-Blocks, Inc.
1,6-Dimethyl-1h-indazole-4-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.01
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,6-dimethyl-1H-indazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BN2O2/c1-6-3-8(10(13)14)7-5-11-12(2)9(7)4-6/h3-5,13-14H,1-2H3
InChIKey
IAKWEHQNRFCXIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-3816
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-3816
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)