Merck
CIAH99A6DEAA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-3-12-7(11)4-6-5(2)13-8(9)10-6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XVMVXJBBUWTRJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1955524-08-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0693967.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)