Merck
CIAH998D7DA1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-10-5-6-12-9/h1-4,11H,5-6H2
InChIKey
CISDUCORJHLMML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/81428-58-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0472245.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)