Merck
CIAH99179802
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-5-isopropylpyrimidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 246.38
250 MG
CHF 355.01
1 G
CHF 674.51
5 G
CHF 1’505.21
Lieferanten-SKU: CS-0034980-100MG
CHF 246.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 246.38
250 MG
CHF 355.01
1 G
CHF 674.51
5 G
CHF 1’505.21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-0034980-100MG
CHF 246.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5(2)6-3-9-4-10-7(6)8/h3-5H,1-2H3
InChIKey
JIJKLBPLJOCNKC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1015846-32-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0034980.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)