Merck
CIAH98D1F9AE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-[4-(3-methoxyphenyl)-1h-imidazol-2-yl]ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-[4-(3-methoxyphenyl)-1H-imidazol-2-yl]ethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-8(13)12-14-7-11(15-12)9-4-3-5-10(6-9)16-2;;/h3-8H,13H2,1-2H3,(H,14,15);2*1H
InChIKey
JZCAVEXNQIKMID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1173036-46-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0248909.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)