Merck
CIAH98D1F07B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-2h-indazol-5-aminehydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 172.89
250 MG
CHF 251.70
1 G
CHF 612.74
Lieferanten-SKU: CS-0171575-100MG
CHF 172.89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 172.89
250 MG
CHF 251.70
1 G
CHF 612.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-0171575-100MG
CHF 172.89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(S)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
InChIKey
SMQZJERKLBLABI-RGMNGODLSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1263078-06-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0171575.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)