Merck
CIAH9884F636
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(5-Chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
386.0+-27.0 C at 760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
129-130 C
Iupac Name
4-(5-chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S2/c8-6-2-1-5(12-6)4-3-11-7(9)10-4/h1-3H,(H2,9,10)
InChIKey
KZOUOGWZDXYEDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/123971-45-9.html
Boiling point
386.0+-27.0 C at 760 mmHg
Melting Point
129-130 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0075427.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)