Merck
CIAH9884F414
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(1-Oxo-1,2-dihydroisoquinolin-3-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
518.7+-50.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-(1-hydroxyisoquinolin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10(14)6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11(15)12-8/h1-5H,6H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
SXFIXVKLRFTKOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/69391-35-1.html
Boiling point
518.7+-50.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0527267.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)