Merck
CIAH987F43AC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-4-(4-chlorothiophen-2-yl)thiazol-2-amine (Avatrombopag Impurity)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.61
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
424.9+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-bromo-4-(4-chlorothiophen-2-yl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2S2/c8-6-5(11-7(10)13-6)4-1-3(9)2-12-4/h1-2H,(H2,10,11)
InChIKey
NDDIDWDEBBDFIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2161380-87-4.html
Boiling point
424.9+-40.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0377234.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)