Wichtige Dokumente
CIAH987F3477
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(Trifluoromethylsulfonyloxy) copper(I)
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CS-0158302-1G
CHF 80.24
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CS-0158302-1G
CHF 80.24
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)copper
Inchi Code
1S/CHF3O3S.Cu/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
YNYHGRUPNQLZHB-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0158302.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)