Merck
CIAH987EF2F8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-3-methylnaphthalene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
127C Press: 3.5 Torr
Iupac Name
1-bromo-3-methylnaphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11(12)7-8/h2-7H,1H3
InChIKey
ZZGLLXBRLJUZQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/54357-18-5.html
Flash Point
138.2C
Boiling point
127C Press: 3.5 Torr
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W007270.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)