Merck
CIAH987EF0BF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 73.85
1 G
CHF 112.19
5 G
CHF 267.68
Lieferanten-SKU: CS-W006059-250MG
CHF 73.85
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 73.85
1 G
CHF 112.19
5 G
CHF 267.68
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-W006059-250MG
CHF 73.85
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
276-277C
Iupac Name
4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-3-4(2)7-8-5(3)6(9)10/h1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
URZZLPLGTZFNST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89831-40-3.html
Melting Point
276-277C
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W006059.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)