Merck
CIAH987ECDDE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate
Größe auswählen
100 MG
CHF 113.25
Lieferanten-SKU: CS-0105686-100MG
CHF 113.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 113.25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
801.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS-0105686-100MG
CHF 113.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Inchi Code
1S/2C11H8N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-6,8-9H;1-8H;;/q;;;-1;+5
InChIKey
CQWXPOMVNLJTOR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Phosphate
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/106294-60-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0105686.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)