Merck
CIAH987ECD12
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Oxazole-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,3-oxazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2O/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H
InChIKey
UUAXDPHPSHEGQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/68776-60-3.html
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0103521.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)