Merck
CIAH987ECBCB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O2/c1-13-7(12)6-10-3-2-4(11-6)5(8)9/h2-3,5H,1H3
InChIKey
ZHYSCSBYNOJUTN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355729-56-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0102107.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)