Merck
CIAH987EC150
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
468.4+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-8(9(13)14)6-3-2-5(10)4-7(6)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
QNIIYXJKTORVOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1021859-33-5.html
Boiling point
468.4+-25.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0076586.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)