Merck
CH6371387098
Chem Impex International, Inc.
2-[3-(Dimethylamino)phenoxy]acetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[3-(dimethylamino)phenoxy]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H15N3O2/c1-13(2)8-4-3-5-9(6-8)15-7-10(14)12-11/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14)
InChIKey
QKHVJSYEVUWFPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0 - 8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-3-dimethylamino-phenoxy-acetohydrazide/15551?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-3-dimethylamino-phenoxy-acetohydrazide/15551?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)