Wichtige Dokumente
C12H316CF5D1
Chemcia Scientific, LLC
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitro-benzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.15
Iupac Name
2-hydroxy-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7NO6/c1-15-7-3-6(10)4(8(11)12)2-5(7)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
SGJMZHXWMUSUBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=12187
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=12187
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)