Merck
CH4445001627
ChemBridge Corporation
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChIKey
FKELTSTWLHPFMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044370
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044370_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)