Merck
CH4309656565
ChemBridge Corporation
2-(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-ethyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-2-7-9-4-6-10(7)5-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
InChIKey
BOANVMYDGKUJAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028299
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028299_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)