Merck
CH4017936858
ChemBridge Corporation
2-(2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-methyl-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c1-10-17-13-8-4-2-6-11(13)15(19)18(10)14-9-5-3-7-12(14)16(20)21/h2-9,17H,1H2,(H,20,21)
InChIKey
MFBDOTDEBNRGIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5877923
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5877923_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)