Merck
890200P
Avanti
DC-6-14
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
O,O’-ditetradecanoyl-N-(α-trimethylammonioacetyl)diethanolamine chloride
Größe auswählen
25 MG
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 316.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H73ClN2O5
Molekulargewicht:
661.44
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 25 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890200P-25MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)