Wichtige Dokumente
880270P
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270P, powder
Synonym(e):
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (880270P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880270P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)