Wichtige Dokumente
870725P
Avanti
24:1 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870725P, powder
Synonym(e):
(15Z-tetracosenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (870725P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870725P
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
coenzymes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H80N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-36(54)73-29-28-47-35(53)26-27-48-43(57)40(56)45(2,3)31-66-72(63,64)69-71(61,62)65-30-34-39(68-70(58,59)60)38(55)44(67-34)52-33-51-37-41(46)49-32-50-42(37)52;;;/h11-12,32-34,38-40,44,55-56H,4-10,13-31H2,1-3H3,(H,47,53)(H,48,57)(H,61,62)(H,63,64)(H2,46,49,50)(H2,58,59,60);3*1H3/b12-11-;;;/t34-,38?,39+,40+,44-;;;/m1.../s1
InChIKey
UAIPAWBQHXNXER-PSWOAFEESA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)