Merck
870328P
Avanti
C8:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Octanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20D9NO4
Molekulargewicht:
296.45
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870328P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChIKey
CXTATJFJDMJMIY-UKACUGSRSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870328P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)