Merck
870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H41D9ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.18
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
(TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3,3D3,4D3;
InChIKey
YSVYWVPJJXVIFM-CYBATEEDSA-N
Anwendung
Mass Spectrometry
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870324P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)