Merck
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
Größe auswählen
1 MG
CHF 284.00
CHF 284.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 284.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29BrN4O3
Molekulargewicht:
405.33
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 284.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
InChIKey
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)