Merck
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
Größe auswählen
1 MG
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 463.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H60D9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChIKey
NQXMVCBJWMTLGK-CUYNTQSUSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)